Learn More
Gallium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032112.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-51-9
MDL-Nummer MFCD00011021
Spezifikation
Siedepunkt ∼1000°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) fluoride
Schmelzpunkt 800°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Formelmasse 126.72
Reinheit (%) 99.85%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.47g/mL