Learn More
Gallium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378527 25 g 25 Gramm
11358527 5 g 5 Gramm
11368527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035698.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.073
MDL-Nummer MFCD00011018
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) chloride
Schmelzpunkt 78°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Ultratrocken. Verschiedene Formen (Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen usw.)
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formelmasse 176.03
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Dichte 2.47 g/cm3