Learn More
Gallium(III)-chlorid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12387153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12387153 100 g Glasflasche -
12048598 5 g Glasflasche 5 Gramm
12377153 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12387153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444101000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.08
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201.0°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) chloride
Schmelzpunkt 78.0°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Strukturformel GaCl3
Merck Index 15,4378
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 176.08
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis