Learn More
Gallium(III)-bromid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358327
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11358327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032107.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium(III) bromide is used as organic intermediates. It is a powerful oxidizing agent and is able to release oxygen free radicals from the water in mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-88-9
Summenformel Br3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 309.435
MDL-Nummer MFCD00016100
InChI-Schlüssel SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC-Name Galliumtribromid
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 279°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) bromide
Schmelzpunkt 122°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 309.45
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.69 g/mL