Learn More
Descrizione
Rad51L1 Polyclonal antibody specifically detects Rad51L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | Rad51L1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | DNA repair protein RAD51 homolog 2, MGC34245, R51H2REC2hREC2, RAD51 (S. cerevisiae)-like 1, RAD51 homolog B, RAD51B, RAD51-like 1 (S. cerevisiae), RAD51-like protein 1, RecA-like protein, recombination repair protein |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-384 of human RAD51B (NP_598193.2). MGSKKLKRVGLSQELCDRLSRHQILTCQDFLCLSPLELMKVTGLSYRGVHELLCMVSRACAPKMQTAYGIKAQRSADFSPAFLSTTLSALDEALHGGVACGSLTEITGPPGCGKTQFCIMMSILATLPTNMGGLEGAVVYIDTESAFSAERLVEIAESRFPRYFNTEEKLLLTSSKVHLYRELTCDEVLQRIESLEEEIISKGIKLVILDSVASVVRKEFDAQLQGNLKERNKFLAREASSLKYLAEEFSIPVILTNQITTHLSGALASQADLVSPADDLSLSEGTSGSSCVIAALGNTWSHSVNTRLILQYLDSERRQILIAKSPLAPFTSFVYTIKEEGLVLQETTFCSVTQAELNWAPEILPPQPPEQLGLQMCHHTQLIF |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?