Learn More
Gallensäure-Ethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10043510 100 g Glasflasche 100 Gramm
10733275 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30 CHF
    64.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 6.65 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 831-61-8
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.174
MDL-Nummer MFCD00016430
InChI-Schlüssel VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC-Name Ethyl-3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid ethyleester
Schmelzpunkt 151°bis 154 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 10, 484
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Feines Pulver