missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Galeterone
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7121039
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18718138

Marke: Tocris Bioscience™ 6108/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CYP17 inhibitor; also androgen receptor antagonist

Galeterone is a CYP17 inhibitor (IC50 = 300 nM) and androgen receptor antagonist (IC50 = 384 nM in PC3-AR cells). Inhibits DHT-stimulated prostate cancer cell proliferation in vitro. Exhibits antitumor activity in SCID mice bearing prostate cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Galeterone
CAS 851983-85-2
Synonym (3β)-17-(1H-Benzimidazol-1-yl)androsta-5,16-dien-3-ol
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Summenformel C26H32N2O
Formelmasse 388.55
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt