Learn More
Galena, natürlich vorkommendes Mineral ≈ 1 bis 2 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 Pc.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Galena |
| Physikalische Form | Kristallcluster, 1 Stück ≈ 150 g |
| Menge | 5 Pc. |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl |
| Formelmasse | 239.25 |
| Verpackung | Beutel |