Learn More
Invitrogen™ Galectin-9 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Artikelnummer. 17144963
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 17144963
Marke: Invitrogen™ EPX01012331901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
So konzipiert, dass es mit anderen Simplex Kits kombinierbar ist, sodass Sie Ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
  • Das ProcartaPlex Simplex-Kit für humanes Galectin-9 misst das Galectin-9-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion und -quantifizierung verwendet. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird nur ein Puffer-Kit (separat erhältlich) für jede Assay-Platte benötigt, unabhängig von der Plex-Größe.
  • ProcartaPlex Immunassays basieren auf dem Prinzip eines Sandwich-ELISA, bei dem zwei hochspezifische Antikörper, die an unterschiedliche Epitope eines Proteins binden, zur gleichzeitigen Quantifizierung aller Protein-Targets mit einem Luminex-Gerät verwendet werden. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
  • Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
  • Bewährte Luminex Technologie: hoch referenzierte Multiplexing-Plattform für Proteinnachweis und -quantifizierung
  • ProcartaPlex Assays nutzen die Luminex xMAP-Technologie (Multianalyte Profiling) für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25–50 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
  • Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
  • Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
  • ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Typ Galectin-9 [38]
Assay-Empfindlichkeit: Wie für Los 1 bestimmt: 1.298 pg/mL
Assay-Bereich Wie für Los 1 bestimmt: 2,22 – 9100 pg/ml
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen Galectin 9
Gen-Alias LGALS9A
Gen-ID (Entrez) 3965
Gensymbol LGALS9
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Galectin-9
Protein-Subtyp Gal-9, Ecalectin, Tumorantigen HOM-HD-21
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Probenvolumen Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
UniProt-ID O00182
Inhalt und Lagerung • 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierter Detektionsantikörper (50x)
• 2 Fläschchen Standard-Mischung X (Mensch) (gefriergetrocknet)
Bei 2–8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis