Learn More
Invitrogen™ Galectin 7 Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 17165499
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 17165499
Marke: Invitrogen™ EHLGALS7X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Galectin-7 ELISA quantitates Hu Galectin-7 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Galectin-7. Principle of the method The Human Galectin-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Galectine sind eine Familie von Beta-Galactosid-bindenden Proteinen, die an modulierenden Zelle-zu-Zelle- und Zellmatrixinteraktionen beteiligt sind. Differenzielle und In-situ-Hybridisierungen weisen darauf hin, dass dieses Lektin speziell in Keratinozyten exprimiert wird. Es wird in allen Phasen der epidermalen Differenzierung exprimiert (d. h. in basalen und suprabasalen Schichten). Das Protein wurde hauptsächlich in geschichtetem Plattenepithel gefunden. Es wird mäßig durch Retinsäure verdrängt. Das Antigen lokalisiert auf basalen Keratinozyten, obwohl es auch in den suprabasalen Schichten auf niedrigeren Ebenen zu finden ist, wo es sich auf Bereiche mit Zellkontakt konzentriert. Die zelluläre Lokalisierung und ihre auffallende Abwärtsregulierung in kultivierten Keratinozyten implizieren eine Funktion bei Zelle-zu-Zelle- und/oder Zellmatrixinteraktionen, die für eine normale Wachstumskontrolle erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P47929
Assay-Bereich 13,72 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3963, 653499
Gensymbol GAL7A, LGALS7
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Standard, SAV-HRP, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym GAL7A, LGALS7
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min