Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Galaxy HR externe Kalibrierung
Click to view available options
Fassungsvermögen:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Konstruktion, starker Schutz gegen Staub und Wasser
- Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
- Negativ LCD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
- SCF – statistische Berechnungsfunktion
- Standard RS-232C
- Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 2 Sekunden
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Leicht abnehmbarer großer Windschutz
- Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anschlusstyp | RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option) |
| Fassungsvermögen | 102 g |
| Displaytyp | Umgekehrt beleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Modell | HR-100A |
| Stabilisierungszeit | 2 Sekunden |
| Elektrische Anforderungen | 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A) |