Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2-Inkubator
Artikelnummer. 15594439
Click to view available options
Ausführung der Tür:
2-teilige Innentür
Innentür aus Einfachglas
Sauerstoffregelung:
1 bis 19 % O2-Kontrolle
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15594439
Marke: Eppendorf™ CO48312041
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Inkubator mittlerer Kapazität eignet sich zum Optimieren der Leistung in Anwendungen, die eine stärkere Isolierung erfordern.
  • 48 Liter (1,7 ft3) bieten ein mittleres Fassungsvermögen bei kleiner Stellfläche
  • Optionen: Hochtemperatur-Dekontamination (4 Stunden bei 120 °C), O2-Regelung (z. B. für hypoxische Versuche), auch mit geteilter Innentür erhältlich
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Raum
  • Direktbeheizung aller sechs Wände sorgt für gleichmäßige und schonende
  • Inkubationsbedingungen
  • Tiefgezogene, einfach zu reinigende Edelstahl-Kammer ohne Nähte oder Schweißstellen
  • Geringer Gasverbrauch durch die separat isolierte Innentür
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.7 Kubikfuß
CO2-Konzentrationskontrolle ± 0.1 %
Beschreibung UK/HKG-Netzteil, Hochtemperaturdesinfektion
Kapazität (metrisch) 48 l
Kammermaterial Acero inoxidable
CO2-Konzentrationsbereich ±0,2 bis 20 %
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Anzahl Einschübe 6
O2-Konzentrationsbereich 0,1 bis 19%
Sauerstoffregelung 1 bis 19 % O2-Kontrolle
Temperaturbereich (metrisch) +4 °C bis 50 °C
Typ CO2-Inkubator
Desinfektionszeit 4 Stunden bei 120 °C
Ausführung der Tür 2-teilige Innentür
Anschlüsse RS-232 Kommunikationsanschluss, 25 mm-Zugangsanschlüsse
Abmessungen (L x B x H) 47.5 x 48.3 x 64.5 cm
Länge (metrisch) 47.5 cm
Breite (metrisch) 48.3 cm
Innenhöhe (metrisch) 64.5 cm
Gewicht (metrisch) 31.8 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz