Learn More
Galaxolid (Lösung 50 % in Diethylphthalat), TRC
Artikelnummer. 30405618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405618 5 g
30399029 50 g
30395617 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1890015G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1222-05-5
Summenformel C18 H26 O
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Synonym 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
IUPAC-Name 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,7-Tetrahydrocyclopenta[g]Isochromen
SMILES CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HHCB (Galaxolide)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Formelmasse 258.1984
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5