Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Beschreibung
Das Galacton-Plus™ Substrat ist ein konzentriertes Chemolumineszenz-Substrat für E.coli-β-Galactosidase-Assays.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Galacton-Plus |
| Menge | 10 ml |
| Substrat | Beta-Galactosidase |
| Substrattyp | Beta-Gal-Substrat |
| Format | Flasche(n) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |