Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Artikelnummer. 12604325
Click to view available options
Menge:
2 ml
4 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12604325
Marke: Molecular Probes™ T2119
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Galacton-Plus™ Substrat (100x-Konzentrat)
Das Galacton-Plus™ Substrat ist ein konzentriertes Chemolumineszenz-Substrat für E.coli-β-Galactosidase-Assays.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Form Flüssig
Produktlinie Galacton-Plus
Menge 4 ml
Substrat Beta-Galactosidase
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Format Flasche(n)
Versandbedingung Raumtemperatur