Learn More
Galactarsäure, TRC
Artikelnummer. 30406560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406560 50 g 50 Gramm
30392414 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG15500550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucic acid
CAS 526-99-8
Summenformel C6 H10 O8
Menge 50 g
Synonym Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
IUPAC-Name 2,3,4,5-TetraHydroxyhexandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.0376