Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Beschreibung
Includes
Enzymsubstrat und Reaktionspuffer
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
- Das homogene Assay-Format ermöglicht den Nachweis von β-Galactosidase bei normalen Kulturmedien, ohne Medien entfernen und einen zusätzlichen Zelllyseschritt durchführen zu müssen. Dadurch wird ein äußerst einfaches und optimiertes Assay-Verfahren möglich.
- Die Kinetik des Glimm-Assays eröffnet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können. Dadurch wird die Durchführung von HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen eine Assay-Automatisierung angewendet wird.
- Kann sowohl mit Säugetier- als auch mit Hefemodellsystemen verwendet werden, was Flexibilität bei der Auswahl von Modellsystemen gewährleistet.
- Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
- Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000 -fach besser als die isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder die kolorimetrischen/fluoreszierenden Assays für β-Galactosidase, was eine höhere Empfindlichkeit als konkurrierende Assay-Technologien bietet
- Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
- Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
- Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Ideal für Klimatechnik
Dieser homogene Assay eignet sich hervorragend für Screening-Anwendungen, bei denen eine Assay-Automatisierung erforderlich ist. Das Gal-Screen System beruht auf der Verwendung des chemilumineszenten Galacton-Star™ Substrats für die praktische Messung in einem Luminometer. Die Lichtemission erreicht in 60 bis 90 Minuten ihr Maximum und bleibt 45 bis 90 Minuten lang konstant.
Spezifikationen
- Assay-Typ: β-Gal (lacZ) Assay
- Kompatible Zellen: Säugetierzellen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
- Form: Flüssig
- Format: 96-Well-Platte
- Anzeige: Endpunkt
- Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
- Substrat: Galacton-Star™
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
- Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
- Zielenzym: Beta-Galactosidase
- Verfahren: Verbesserte Chemolumineszenz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer |
| Assay | β-Gal (lacZ) Assay |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält das Enzymsubstrat und den Reaktionspuffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Mehr anzeigen |