missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAGE2D Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 12532-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840284

  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter

Verfügbar ab: 01-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

GAGE2D, also named as GAGE8 and CT4.8, is expressed in testis and tumor tissues.
Spezifikation

Spezifikation

GAGE2D
Polyclonal
Unconjugated
GAGE2D
Cancer/testis antigen 4.8, CT4.8, G antigen 2D, G antigen 8, GAGE 8, GAGE2D, GAGE8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
729408
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.57 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UEU5
GAGE2D
GAGE2D Fusion Protein Ag3230
150 μL
Primary
Human
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote