Learn More
Gadoliniumtrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30240998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240998 250 mg 250 Milligramm
30240668 2.5 g 2.50 Gramm
30240712 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG125750250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-52-0
Summenformel Cl3 Gd
Molekulargewicht (g/mol) 263.61
Synonym Gadolinium Chloride, NSC 174322
IUPAC-Name Gadoliniumtrichlorid
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium Trichloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Formelmasse 262.8307