Learn More
Gadolinium Trichloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gadolinium Trichloride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| Formelmasse | 262.8307 |