Learn More
Gadoliniumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12903414
Verfügbar ab: 25-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadoliniumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083917 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12903414
Marke: Fisher Chemical S 021 100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gd
Konzentration 1±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Gd
Solvent or Matrix HNO3
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1056282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 ArtikelnummerS 021 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gadoliniumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >