Learn More
Gadoliniumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Gd |
| Konzentration | 1±0.02 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Gd |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Menge | 100 ml |