Learn More
Gadolinium(III)oxid, TRC
Artikelnummer. 30240993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240993 25 g 25 Gramm
30240936 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG12575325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.5
Synonym Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
IUPAC-Name Oxo(oxogadoliniooxy)Gadolinium
SMILES O=[Gd]O[Gd]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium (III) Oxide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/2Gd.3O
Formelmasse 363.8329