Learn More
Gadolinium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gadolinium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 92°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN1477 |
Merck Index | 14,4326 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 343.26 (Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20I079 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
Z30K023 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
X02D076 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
M20I079 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
E01L17 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011284.06,011284.14,011284.22 |