Learn More
Gadolinium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049107
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11397647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012917.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
It is applied as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94219-55-3
Summenformel GdN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 343.26
MDL-Nummer MFCD00011023
InChI-Schlüssel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.406 g/mL