Learn More
Gadolinium(III)-hydroxid-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051125
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040507.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100634-91-1
Summenformel GdH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.27
MDL-Nummer MFCD00049930
InChI-Schlüssel ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4326
Formelmasse 208.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%