Learn More
Gadolinium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051516
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11304118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041412.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Vakuumabscheidung
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-26-9
Summenformel F3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 214.25
MDL-Nummer MFCD00016113
InChI-Schlüssel TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1231°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214.25
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.1 g/mL