Learn More
Gadolinium(III)-chlorid-Hexahydrat, weiße, kristalline Aggregate, REActon™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781900
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11381009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-84-5
Summenformel Cl3GdH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 371.69
MDL-Nummer MFCD00149732
InChI-Schlüssel PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Gadolinium(3+);trichlorid;hexahydrat
Formelmasse 371.70 (263.61anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.424
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gadolinium(III) chloride hexahydrate