Learn More
Gadolinium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11305907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043673.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13818-75-2 | GdBr3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13818-75-2
Summenformel GdBr3
MDL-Nummer MFCD00049741
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium (III) bromide
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Formelmasse 396.96
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch