Learn More
Gadolinium(III) 2,4-Pentanedionathydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476838
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15476838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60380.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64438-54-6
Summenformel C15H30GdO9
Molekulargewicht (g/mol) 511.646
MDL-Nummer MFCD00192188
InChI-Schlüssel RFLUHCFSJOSWMI-FEUFEBADSA-N
Synonym gadolinium iii acetylacetonate hydrate-gd reo
PubChem CID 131675867
IUPAC-Name Gadolinium;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;trihydrat
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.O.O.[Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 143°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 454.60 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%