Learn More
GAD65 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GAD65
Konzentration 0.55 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20746-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20746-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to GAD2.
GAD65 (glutamic acid decarboxylase-65) are present in autoimmune disorders such as insulin-dependent (type1) diabetes mellitus (IDDM), stiff man syndrome and polyendocrine autoimmune disease. Auto-antibodies to GAD65 are present in 60-70% of individuals with newly diagnosed IDDM and thus are important markers for disease activity. These auto-antibodies usually recognize conformation-dependent regions on GAD65 and rarely bind to the second isoform, GAD67. Auto-antibodies to GAD67 are found in only 15% of recent-onset IDDM patients and most of this binding can be blocked with GAD65, suggesting shared epitopes between the two isoforms of GAD.
Spezifikation
Spezifikation
GAD65
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P48320, Q05329, Q05683
14417, 24380, 2572
Peptide
Primary
-20°C
GAD2
0.55 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GAD 65, GAD2, GAD65, Glutamate decarboxylase 2
Gad2
IgG
Antigen Affinity Chromatography