Learn More
Novus Biologicals™ GAD2/GAD65 Antibody (U.Washington patent anti-GAD65), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen GAD2/GAD65
Klon U.Washington patent anti-GAD65
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30047531
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28688-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047105
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28688-100ug
100 μg
394.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30046376
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28688-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
GAD2/GAD65
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
GAD65
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
U.Washington patent anti-GAD65
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q05329
2572
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.