Learn More
Gabapentin-verwandte Verbindung A, TRC
Artikelnummer. 30407038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407038 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1172751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H15 N O
Menge 1 g
Synonym 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC-Name 2-Azaspiro[4.5]decan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 153.22
Formelmasse 153.1154
Reinheit (%) >95