Learn More
Gabapentin-Lactam 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H15 N O |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| Mehr anzeigen |