Learn More
Gabapentin-d6-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394612 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30394612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1172471MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Menge 1 mg
Synonym 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMILES NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
IUPAC-Name 2-[1-(Aminomethyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexyl]essigsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 213.73
Formelmasse 213.1403
Reinheit (%) >95