Learn More
G6PD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A7B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen G6PD
Klon 2A7B12
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16818195
Unterlagen ansehen
Proteintech
66373-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16808195
Unterlagen ansehen
Proteintech
66373-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The G6PD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human G6PD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The G6PD antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
G6PD
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
2539
Primary
2A7B12
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG2a