Learn More
G418 Sulfatlösung, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11440435 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440435 50 ml 50 Milliliter
11430435 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440435 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091672548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 CHF
    370.25 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 18.75 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
50 mg/ml aktive antibiotische sterile wässrige Lösung. Reinheitsgrad: > > 98 %
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G418 Sulfat-Lösung
Typ G418-Sulfat
Physikalische Form Liquid
CAS 108321-42-2, 7732-18-5
Menge 50 ml
Güte Not Available