Learn More
Thermo Scientific Chemicals G418 Sulfat, für die Biochemie
Artikelnummer. 10143871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143871 1 g Glasflasche 1 Gramm
10165633 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143871 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 329400010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
G418 Sulfat, Geneticin (CAS Nr. 108321-42-2) ist ein Antibiotikum, das in engem Zusammenhang mit Gentamicin B, dem gemeinsamen Aminoglykosid-Antibiotikum, steht.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• G418-Sulfat (Geneticin) ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Micromonospora rhodorangea isoliert wird.
• G418 ist ein Bakteriostatikum, das durch Hemmung des Elongationsschritts in der Polypeptidsynthese die Bildung von Polypeptiden verhindert.
Anwendungen
• G418-Sulfat kann für die Auswahl gentechnisch hergestellter Zellen sowohl in Eukaryoten als auch in Prokaryotes verwendet werden.
• Laborqualität für Anwendungen wie in der Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108321-42-2
Summenformel C20H44N4O18S2
Molekulargewicht (g/mol) 692.70
MDL-Nummer MFCD00058314
InChI-Schlüssel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G418 sulfate
Typ G418 Sulfate
Physikalische Form Pulver
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Wasser 10% max.
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-Methyl-4-(Methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-Hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-diol)oxan-3,5-Oxan)
Formelmasse 692.7
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.