Learn More
MP Biomedicals™ G418 Disulfat PhytoPure™
Artikelnummer. 17887496 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17887496 5 g 5 Gramm
17670877 250 mg 250 Milligramm
11449951 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17887496 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215878294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 CHF
    756.21 CHF / 5 Gramm
    Sparen 37.79 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
G418 Disulfat PhytoPure™ ist ein mit Gentamicin verwandtes Aminoglykosid, das als Antibiotikum wirkt und für Bakterien, Hefe, höhere Pflanzen, Säugetierzellen, Protozoen und Helminthen giftig ist.
  • G418 Disulfate blocks polypeptide synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells and is useful for selection of genetically engineered eukarytoic cells in culture.
  • It is an effective selecting agent utilized in killing prokaryotic and eukaryotic cells.
  • It is also used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene.
Spezifikation
CAS 108321-42-2
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Das Pulver sollte vor Licht und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden und bei 2 bis 8°C lagern Die Lösungen sollten aliquotiert und eingefroren gelagert werden (−5 bis −20 °C).
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Menge 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.