Learn More
G418 Disulfat, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15444999
440.40 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
326.23 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108321-42-2
C20H44N4O18S2
692.70
MFCD00058314
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Geneticin disulfate
134129582
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108321-42-2
C20H44N4O18S2
692.70
MFCD00058314
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Geneticin disulfate
134129582
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Aminoglykosid, das für Bakterien, Hefe, Protozoen und Helminthen giftig ist
G418 disulfate is an aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths. It prevents protein synthesis by blocking the elongation step in prokaryotic and eukaryotic ribosomes. It is used as a selection agent for G418 resistant bacteria or fungi after transformation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material G418 disulfate
Typ G418 Disulfate
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol;Schwefelsäure
Formelmasse 692.71
Güte Zellkulturreagenz
Farbe Weiß
Menge 5 g