Learn More
Univet Optical Technologies™ Brille mit G15 Sichtscheibe
Artikelnummer. 12696306
Click to view available options
:
Weiß/Blau
Artikelnummer. 12696306
Marke: Univet Optical Technologies™ 5X7.03.22.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schutzbrille, die über Ihren verschreibungspflichtigen Gläsern getragen werden kann und maximalen Schutz und Komfort bietet. Univet Optical Technologies™ 5X7 Ultimate OTG Augenschutz ist verstellbar und nutzt Softpad-Technologie.
  • Der ultimative Augenschutz für Brillenträger
  • Maximaler Schutz und Komfort
  • Sorgfältig entworfen, um Überlappungen der Bügel zu verhindern
  • Softpad-Technologie
  • Einstellbare Bügellänge
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166, EN 167, EN 168, EN170
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Brille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und mechanischer Schutz
Rahmenfarbe Weiß, Blau
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat