Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Tiefkühlgerät zur Lagerung gefrorener Proben
- Die einstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität auf ein präzises Niveau eingestellt werden
- Digitales Bedienfeld mit akustischer und visueller Öffnung der Tür und Hochtemperaturalarmen
- Automatisches Einfrieren und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür mit umweltfreundlichem Kältemittel
- Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
- Lieferung mit 3 Drahtkörben und 7 Einlegeböden für Verdampferplatten
- Tür mit wechselbarem Anschlag mit Sicherheitsschloss zur sicheren Lagerung wertvoller Güter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 348 L |
| Temperaturbereich | -14°C bis -28°C |
| Ausführung der Tür | SwingLine |
| No. of Doors | 1 |
| Scharnierseite | Rechts Auswechselbar |
| Innen | White Plastic |
| Oberflächenbehandlung außen | Weißer Stahl |
| Einschübe | 7 Verdampferplatten |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 60 kg |
| Schubladen | Wire Bin |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?