Learn More
Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung
Artikelnummer. 11933047 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Schubladen:
14 Drahtkörbe
Rollen:
Einstellbare Standfüße
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Schubladen Rollen unitSize
11933047 Weiß 14 Drahtkörbe Einstellbare Standfüße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11933047 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GG 5210
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Modernes Labortiefkühlgerät zur Aufbewahrung gefrorener Proben
  • Die verstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität präzise eingestellt werden
  • Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder hoher Temperatur
  • Automatisches Gefrieren und schnelles Abkühlen mit umweltfreundlichem Kältemittel nach dem Öffnen der Tür
Entwickelt für langen und effizienten Betrieb
  • Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
  • Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
  • Lieferung mit 14 Körben oder langlebigen Schubfächern bei der 5000-Serie und 3 Körben bei der 4000-Serie
  • Umkehrbare Tür mit Sicherungsverriegelung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Güter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 472 l
Temperaturbereich –14 bis –28 °C
Ausführung der Tür SwingLine
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Innen Weißer Kunststoff
Oberflächenbehandlung außen Weißer Stahl
Einschübe 7 Verdampferplatten
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 60 kg
Schubladen 14 Drahtkörbe
Anzahl Schubfächer 14
Display Digital, Extern
Rollen Einstellbare Standfüße
Farbe Weiß
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperaturalarm
Abtauen Manuell
Modell Gehäuse GG5210X
Abmessungen (T x B x H) innen 60,7 x 56 x 151  cm (T x B x H)
Abmessungen (L x B x H) außen 186.4 x 75 x 75 cm ( H x B x T)
Innentiefe (metrisch) 56 cm
Innenhöhe (metrisch) 6 X 18.7 cm, 1 x 23.7 cm Regale
Innenbreite (metrisch) 60.7 cm
Abmessungen (L x B x H) innen Fächer (7): 6 x 187 cm, 1 x 237 cm
Zugriffssicherheit Türschloss
Stromstärke 1,5 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 1,205 kWh/24 Stunden
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 114 kg
Gewicht (metrisch) 108 kg