Learn More
Melford G-418 Disulfatlösung
Artikelnummer. 30018322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
20 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018322 50 ml 50 Milliliter
30018321 20 mL 20 Milliliter
30018320 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018322 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G6450050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
G-418 Disulfat, Lösung ist ein weit verbreitetes Antibiotikum auf dem Markt für Biowissenschaften.
G-418 Disulfat, Lösung ist ein weit verbreitetes Antibiotikum auf dem Markt für Biowissenschaften. Es wird häufig als Selektionsmittel in Zellkultur- und molekularbiologischen Experimenten eingesetzt. G-418, auch bekannt als Geneticin , gehört zur Gruppe der Aminoglykoside als Antibiotika.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird G-418-Disulfatlösung vorwiegend zur Selektion und Erhaltung von Zellen verwendet, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie das Neomycin-Resistenzgen exprimieren. Dieses Resistenzgen ermöglicht es den Zellen, in Gegenwart von G-418 zu überleben, während nicht-modifizierte Zellen nicht überleben können.
Forscher und Wissenschaftler, die in Bereichen wie Molekularbiologie, Gentechnik und Biotechnologie arbeiten, nutzen G-418-Disulfatlösung für verschiedene Anwendungen. Es wird häufig als selektierbarer Marker in Plasmiden und anderen Vektoren verwendet, um sicherzustellen, dass nur Zellen, die das gewünschte genetische Material tragen, überleben und sich vermehren.
Die G-418-Disulfatlösung ist mit einer breiten Palette von Säugetier-, Insekten- und Pflanzenzelllinien kompatibel und daher vielseitig für verschiedene Zellkultursysteme einsetzbar. Es wird typischerweise in bestimmten Konzentrationen dem Kulturmedium zugesetzt, um das Wachstum nicht-resistenter Zellen zu hemmen, während das Wachstum genetisch veränderter Zellen ermöglicht wird.
Darüber hinaus kann G-418-Disulfatlösung zur Erzeugung stabiler Zelllinien verwendet werden, die rekombinante Proteine exprimieren oder die Genfunktion untersuchen. Durch sein breites Wirkungsspektrum und seine Kompatibilität mit verschiedenen Zelltypen ist es ein wichtiges Werkzeug für Forscher, die molekulare Mechanismen, die Proteinexpression und die genetische Manipulation untersuchen.
Specifications
Chemischer Name oder Material G-418 Disulfate, Solution
CAS 108321-42-2
Menge 50 ml
Summenformel C20H40N4O10-2H2SO4