Learn More
Melford G-418 Disulfat
Artikelnummer. 30018319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018319 5 g 5 Gramm
30018317 1 g 1 Gramm
30018318 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018319 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G640005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
G-418 Disulfat, auch bekannt als Geneticin , ist ein im Bereich der Biowissenschaften weit verbreitetes Antibiotikum.
G-418 Disulfat, auch bekannt als Geneticin , ist ein im Bereich der Biowissenschaften weit verbreitetes Antibiotikum. Es wird häufig als Selektionsmittel in Zellkultursystemen und molekularbiologischen Anwendungen eingesetzt.
G-418 wird aus dem Bakterium Micromonospora rhodorangea gewonnen und gehört zur Klasse der Aminoglykosid-Antibiotika. Es wirkt, indem es die Proteinsynthese in den Zellen hemmt, spezifisch auf das 80S-Ribosom abzielt und die Translokation stört.
Im Bereich der Biowissenschaften findet G-418-Disulfat breite Anwendung als Selektionsmittel für Zellen, die genetisch verändert oder mit einem G-418-Resistenzgen transfiziert wurden. Dieses Resistenzgen wird häufig in Plasmidvektoren oder rekombinante DNA-Konstrukte integriert, um die Selektion und Erhaltung von Zellen zu ermöglichen, die das gewünschte genetische Material erfolgreich aufgenommen haben.
Aufgrund seiner selektiven Eigenschaften ist G-418-Disulfat ein unschätzbares Werkzeug in der molekularbiologischen Forschung. Durch die Integration des G-418-Resistenzgens und die Anwendung einer G-418-Behandlung können Forscher gezielt Zellen auswählen, die das gewünschte genetische Material erfolgreich integriert haben.
Dieses Antibiotika-Selektionssystem wird häufig in Techniken wie der Erzeugung stabiler Zelllinien, Genexpressionsstudien und der Proteinproduktion eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G-418 Disulfate
CAS 108321-42-2
Menge 5 g
Summenformel C20H40N4O10-2H2SO4