Learn More
Abnova™ FXR1 (Human) Recombinant Protein
Human FXR1 partial ORF ( AAH28983, 121 a.a. - 220 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00008087-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16128215
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: VKKNTFFKCTVDVPEDLREACANENAHKDFKKAVGACRIFYHPETTQLMILSASEATVKRVNILSDMHLRSIRTKLMLMSRNEEATKHLECTKQLAAAFH
Spezifikation
Spezifikation
AAH28983
fragile X mental retardation, autosomal homolog 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
8087
Wheat germ expression system
10 μg
FXR1