Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen IP65 Klasse II, geeicht
Click to view available options
Fassungsvermögen:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- IP65 wasser-/staubdicht (WP)
- Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (FZ-i und FZ-i-WP)
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
- VFD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
- SCF – statistische Berechnungsfunktion
- Standard RS-232C
- Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 1 Sekunde
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Tierwaagschale (optional)
- Großer Luftzugschutz (optional)
- Kleiner Luftzugschutz bei 1 mg-Modellen im Lieferumfang enthalten
- Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML |
| Anschlusstyp | RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option) |
| Fassungsvermögen | 2200 g |
| Displaytyp | VFD |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Material | Edelstahl |
| Modell | FZ-2000i-WP-EC |
| Stabilisierungszeit | 1 Sekunde |
| Elektrische Anforderungen | 11 VA an den Adapter (12 V, 1 A) |