Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen Klasse II, geeicht
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16611092
Click to view available options
Fassungsvermögen:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16611092
Marke: A&D Weighing FZ120iEC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine Präzisionswaage, die alle wesentlichen Wägefunktionen in einem kompakten, leichten Paket vereint.
  • IP65 wasser-/staubdicht (WP)
  • Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (FZ-i und FZ-i-WP)
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
  • VFD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
  • SCF – statistische Berechnungsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 1 Sekunde
  • Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
  • LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Tierwaagschale (optional)
  • Großer Luftzugschutz (optional)
  • Kleiner Luftzugschutz bei 1 mg-Modellen im Lieferumfang enthalten
  • Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Anschlusstyp RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option)
Fassungsvermögen 122 g
Displaytyp VFD
Lesbarkeit 0,001 g
Material Edelstahl
Modell FZ-120i-EC
Stabilisierungszeit 1 Sekunde
Elektrische Anforderungen 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)