Learn More
FUT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen FUT4
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19497-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19497-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
19497-1-AP antibody detects the native band around 59 kDa and glycosylated isoform proteins around 95-140 kDa in SDS-PAGE.
FUT4 (Fucosyltransferase 4) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FUT4 include Colon Adenocarcinoma and Liver Lymphoma. Among its related pathways are Glycosphingolipid biosynthesis - lacto and neolacto series and Mannose type O-glycan biosynthesis. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include fucosyltransferase activity and alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity. The product of this gene transfers fucose to N-acetyllactosamine polysaccharides to generate fucosylated carbohydrate structures. It catalyzes the synthesis of the non-sialylated antigen, Lewis x (CD15).
Spezifikation
Spezifikation
FUT4
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P22083, Q11127
14345, 2526
Peptide
Primary
-20°C
FUT4
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alpha (1,3) fucosyltransferase, ELFT, FCT3A, FUC TIV, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT IV, FUT4, FUTIV
Fut4
IgG
Antigen Affinity Chromatography