Learn More
Cytiva Kapillarschlauch-Kit aus Silika
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Für 1/16 in. ADSchlauchhochdrucksäulen (bei niedrigen Durchflussraten) |
| Typ | Kapillarschlauchkit |
| Enthält | Inhalt des Kits:2 x Schläuche L = 350 mm, 1 x Schläuche L = 800 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Material | Quarzglas |